Learn More
Invitrogen™ Human KIT, His Tag Recombinant Protein
KIT Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen™ PR4460D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15458403
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
KIT is required for normal hematopoiesis, melangenesis and gametogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_000213
53.3 kDa
KIT, cKit, PBT
Human
His Tag
Tyrosine Kinases
Baculovirus
Recombinant, Cytoplasmic
Oncology, Signal Transduction
Kinase Assay
100 μg
PDGFR Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.05% NP-40, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors