Learn More
KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Syrian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 63-5893-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16311514
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Syrian Hamster Monoclonal Antibody
KLRG1 Monoclonal antibody specifically detects KLRG1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
KLRG1
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
O88713
Klrg1
Affinity chromatography
RUO
50928
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
2F1
Super Bright 600
Klrg1
2F1; 2F1-Ag; CLEC15A; C-type lectin domain family 15 member A; ITIM-containing receptor MAFA-L; Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1; Klrg1; MAFA; MAFA-2F1; MAFAL; MAFA-L; MAFA-LIKE; MAFA-like receptor; Mast cell function-associated antigen; Mast cell function-associated antigen 2F1
Syrian Hamster
25 μg