missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLRG1 Monoclonal Antibody (2F1), Super Bright™ 600, eBioscience™, Invitrogen™
Syrian Hamster Monoclonal Antibody
146.00 € - 358.00 €
Spezifikation
Antigen | KLRG1 |
---|---|
Klon | 2F1 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16321514
|
Affymetrix eBioscience
63-5893-82 |
100 μg |
358.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16311514
|
Affymetrix eBioscience
63-5893-80 |
25 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Syrian Hamster Monoclonal Antibody
KLRG1 (Killer cell lectin-like receptor G1, MAFA, 2F1-Ag) is a homodimeric member of the lectin-like type 2 transmembrane receptor family whose members contain characteristic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (ITIMs) in their cytoplasmic domains. These ITIMs interact with the SH2 domains of protein phosphatases such as SHP-1. KLRG1 is an inhibitory receptor that is expressed on natural killer (NK) cells and certain T cells. NK cells are involved in the lysis of tumor cells and virus-infected cells, and mediate humoral and cell-mediated immune responses.Spezifikation
KLRG1 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
50928 | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
2F1 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 600 | |
Syrian Hamster | |
Mouse | |
O88713 | |
Klrg1 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Klrg1 |