Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Packungsreservoirs für Chromaflex Säulen
Die CHROMAFLEX™-Verpackungsbehälter sind ideal für das Verpacken von Gelschlämmen in Säulen
361.00 € - 625.00 €
Spezifikation
Verpackung | Das Endstück verfügt über 1/4-28 Gewinde für den einfachen Anschluss an Pumpen |
---|---|
Typ | Packungsreservoirs |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15310168
|
DWK Life Sciences
420837-0000 |
1 cm | 150 ml |
361.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15350168
|
DWK Life Sciences
420837-0020 |
2.5 cm | 500 ml |
625.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Passend für Standardsäulen
- Jeder Behälter ist für die einfache Montage an den CHROMAFLEX™-Säulen ausgelegt
- Die Kapazitäten sind so angepasst, dass sie die Menge an Gelsuspension aufnehmen, die für die Verpackung der längsten Säule erforderlich ist
- Die Verpackungsbehälter können auch als Pufferbehälter für die Schwerkraftfluss-Chromatographie verwendet werden
- Die 1.0 cm ID-Säule hat ein nominales Volumen von 150 ml
- Die 2.5 cm ID-Säule hat ein nominales Volumen von 500 ml
- Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Das Endstück verfügt über 1/4-28 Gewinde für den einfachen Anschluss an Pumpen | |
Packungsreservoirs |