Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Screw Thread Culture Tubes with Unattached Rubber Lined Caps
Uniform wall thickness for maximum heat transfer and heat resistance
472.00 €
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16444320
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
KC45066-25150
50 mL
472.00 €
48 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
  • KG-33 borosilicate glass
  • Designed from ASTM™ E982, Type VI, Class A requirements
  • Thread finish complies with Glass Packaging Institute (GPI) requirements
  • Cap is not attached