Learn More
KR-33493, MedChemExpress
Beschreibung
KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | KR-33493 |
| CAS | 1021497-97-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H18BrN3O3S |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.34 mM) |
| SMILES | OC(C1=NN(CCC2=CC=CC=C2)C=C1NC(CSC3=CC=C(Br)C=C3)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 460.34 |
| Formelmasse | 460.34 |
| Mehr anzeigen |