missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KW-2478, MedChemExpress

Artikelnummer. 16458397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16458397 5 mg -
16446196 100 mg 100 Milligramm
16441867 50 mg 50 Milligramm
16425708 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16458397 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13468

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.

KW-2478 is an inhibitor of Hsp90α, with an IC50 of 3.8 nM, and has antitumor activity against various human hematological tumor cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material KW-2478
CAS 819812-04-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H42N2O9
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (348.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(CCOC)CCOC)CC1=C(C(C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C(OC)=C2)=O)C(O)=CC(O)=C1CC
Molekulargewicht (g/mol) 574.66
Formelmasse 574.66
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.