Learn More
L-165041, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498008
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16498008 10 mg 10 Milligramm
16477786 100 mg -
16443937 50 mg 50 Milligramm
16430478 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498008 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY20019
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.
L-165041 is a cell permeable PPARδ agonist, with Kis of 6 nM and appr 730 nM for PPARδ and PPARγ, respectively, and induces adipocyte differentiation in NIH-PPARδ cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-165041
CAS 79558-09-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H26O7
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (124.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COC(C=C1)=CC=C1OCCCOC2=CC=C(C(C)=O)C(O)=C2CCC
Molekulargewicht (g/mol) 402.44
Formelmasse 402.44
Reinheit (%) 99.74%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism