Learn More
L 888607 Racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454418
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16454418
Marke: Medchem Express HY111271A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L 888607 Racemate
CAS 1030017-51-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H15ClFNO2S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (15.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 375.84
Formelmasse 375.84
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.