Learn More
L 888607 Racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493066
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493066 25 mg -
16487137 5 mg -
16485306 100 mg 100 Milligramm
16454418 10 mg -
16430737 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16493066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111271A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L 888607 Racemate
CAS 1030017-51-6
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H15ClFNO2S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6 mg/mL (15.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 375.84
Formelmasse 375.84
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation