Learn More
L-Alaninmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
L-Alanine methyl ester hydrochloride is used to make in-vivo measurement of glucose and alanine metabolism in studies of patients with diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Alanin-Methylester-Hydrochlorid wird in Studien von Diabetespatienten zur In-vivo-Messung des Glucose- und Alanin-Stoffwechsels verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch unter Schutzgas lagern. Vor starken Oxidationsmitteln schützen.
L-Alanin-Methylester-Hydrochlorid wird in Studien von Diabetespatienten zur In-vivo-Messung des Glucose- und Alanin-Stoffwechsels verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch unter Schutzgas lagern. Vor starken Oxidationsmitteln schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Alanine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 106°C to 110°C |
Beilstein | 3594033 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Water (100mg/ml). |
Formelmasse | 139.58 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | +6.5° (c=10 in methanol) |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |