Learn More
L-Arginin, Freie Base, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24504
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
74-79-3
C6H14N4O2
174.20
MFCD00002635
ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
6322
CHEBI:16467
2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid
NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
L-Arginin ist eine essentielle Aminosäure, die in biochemischen Forschungsanwendungen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Arginine, Free Base
Schmelzpunkt 223°C
pH 11.4
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Identifizierung Pass Test
Infrarotspektrum Conforms to reference
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Merck Index 15, 770
Verpackung Poly-Flasche
Spezifische Drehung +26.3 to +27.7° (+ or -)
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) ≥99%
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.