Learn More
L-Citrulline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402529
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16402529 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402529 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0391
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Citrulline
CAS 372-75-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H13N3O3
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 50 mg/mL (285.40 mM)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
Menge 1 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism