Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Hydrat, 98.5 bis 101.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734466
15.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
345909-32-2
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00065606
IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
23462
Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
345909-32-2
C3H8ClNO2S
157.61
MFCD00065606
IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
23462
Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
L-Cystein-Hydrochloridhydrat (CAS-Nr. 7048-04-6), auch L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat genannt, ist ein lösliches Salz der nichtessentiellen Aminosäure L-Cystein.Es wird häufig als Nukleophil in mehreren chemischen Reaktionen verwendet.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• L-Cystein-Hydrochloridhydrat ist eine nichtessentielle proteinogene Aminosäure, die häufig in chemischen Reaktionen verwendet wird. So nimmt die Thiolseitenkette in Cystein beispielsweise häufig an enzymatischen Reaktionen als Nukleophil teil.
Verwendung
• L-Cystein-Hydrochloridhydrat spielt eine wichtige Rolle als Histidin-Ammoniak-Lyase-Inhibitor mit der Fähigkeit zum Beeinflussen der Wirkung von Histidin-Ammoniak-Lyase.
•In chemischen Reaktionen wird L-Cystein-Hydrochloridhydrat als Rohstoff für die Produktion von S-Carboxymethyl-L-Cystein, L-Cystein-Base und N-Acetyl-L-Cystein verwendet.
•Diese Verbindung hat auch eine antioxidierende Wirkung.
• Sie wurde in Laborprotokollen zum Trennen dorsaler Wurzelganglionenneuronen verwendet.
•Diese Verbindung dient zur Untersuchung der hemmenden Wirkung von L-Cystein-Hydrochloridhydrat beim Verhindern enzymatischen Bräunens bei Äpfeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Cysteine hydrochloride hydrate
Schmelzpunkt 175°C
Ammonium 100ppm max.
Farbe Weiß oder farblos
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98.5-101.0%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel HCl·xH2O
Eisen (Fe) 20ppm max.
Beilstein 04, 506
Verlust bei Trocknung 8.0% to 12.0% (24 hrs, 5mm Hg)
Merck Index 14, 2781
Verpackung Glasflasche
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Spezifische Drehung +5.5° to +7.0° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Sulfat 300ppm max.
Formelmasse 157.61
Reinheit (%) 98.5 to 101.0% (on dried substance)
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.