Learn More
L-Histidin, freie Basis, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Catalog Number 11304429
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
L-Histidin, Histidin, Glyoxalin-5-Alanin, L--Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
L-Histidin, Histidin, Glyoxalin-5-Alanin, L--Histidin, S-Histidin, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Vorläufer von Histamin durch die Wirkung von Histidin-Decarboxylase
Chemischer Name oder Material L-Histidin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
IUPAC-Name 2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure
Formelmasse 155.16
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver