Learn More
L-Leucine, MedChemExpress
Beschreibung
L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Leucine |
| CAS | 61-90-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H13NO2 |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 8.33 mg/mL (63.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 131.17 |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 131.17 |
| Mehr anzeigen |