Learn More
L-Lysin-Ethylester-Diisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (0.19 g/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Spärlich löslich in Wasser (0.19 g/l).
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Lysine ethyl ester diisocyanate |
Farbe | Gelb bis Braun |
Brechungsindex | 1.4572 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water (0.19g/L). |
Formelmasse | 226.23 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |