Learn More
L-Pyroglutamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451969
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451969 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451969 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY76082
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
L-Pyroglutamic acid is the levo-isomer of Pyroglutamic acid. L-Pyroglutamic acid is the biologically active enantiomer in humans. Pyroglutamic acid is an intermediate in glutathione metabolism.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Pyroglutamic acid
CAS 98-79-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H7NO3
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (774.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 129.11
Menge 1 g
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism