Learn More
L-Serine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482539
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16482539 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16482539 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0650
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Serine ((-)-Serine; (S)-Serine), one of the so-called non-essential amino acids, plays a central role in cellular proliferation.
L-Serine ((-)-Serine
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Serine
CAS 56-45-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C3H7NO3
Synonym (-)-Serine (S)-Serine
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (475.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CO)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 105.09
Menge 1 g
Formelmasse 105.09
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death