Learn More
L-Threonine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499116
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499116 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16499116 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0658
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
CAS 72-19-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H9NO3
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (279.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@@H]([C@H](O)C)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Menge 100 mg
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism