Learn More
L-Thyroxine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441896
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16441896 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16441896 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18341
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress L-Thyroxine (Levothyroxine; T4) is a synthetic hormone for the research of hypothyroidism. DIO enzymes convert biologically active thyroid hormone (Triiodothyronine,T3) from L-Thyroxine (T4).
L-Thyroxine (Levothyroxine
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11I4NO4
Menge 500 mg
Synonym Levothyroxine T4
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (321.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 776.87
Formelmasse 776.87
Reinheit (%) 96.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid