Learn More
L-Tryptophan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16449116 100 mg 100 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 16449116
Marke: Medchem Express HYN0623
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H12N2O2
Synonym Tryptophan Tryptophane
Löslichkeitsinformationen H2O : 12.5 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (37.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
Menge 100 mg
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism