Learn More
L-Tyrosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492376
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492376 500 mg 500 Milligramm
16461506 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0473
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11NO3
Löslichkeitsinformationen 1M HCl : 50 mg/mL (275.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
Menge 500 mg
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation