Learn More
L-Valine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499126
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 16499126
Marke: Medchem Express HYN0717
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress L-Valine (Valine) is a new nonlinear semiorganic material.
L-Valine (Valine) is a new nonlinear semiorganic material.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
CAS 72-18-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H11NO2
Synonym Valine
Löslichkeitsinformationen H2O : 25 mg/mL (213.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Menge 100 mg
Formelmasse 117.15
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.