missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Actin, Smooth Muscle, Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 40μg/mL, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in western blotting and immunoprecipitation experiments with Epredia™ Caspase 8 (FLICE) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
193.00 € - 770.10 €
Spezifikation
Antigen | Caspase 8 (FLICE) Ab-3 |
---|---|
Klon | 8CSP03; same as 4.1.20 |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12649096
|
Epredia™
MS-1143-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
627.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12629096
|
Epredia™
MS-1143-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12619096
|
Epredia™
MS-1143-P |
200μg/mL | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Caspase 8 binds to the death effector domain (DED) of FADD through an analogous DED domain present in tandem in the proform of the caspase 8 protein. Recruitment of caspase 8 to the Fas receptor results in oligomerization of the caspase 8 protein, which in turn drives its autoactivation through “self-cleavage”. Activated caspase 8 then activates other downstream caspases including caspase 9, thereby commiting the cell to undergo apoptosis.Host Species: Mouse
Clone: 8CSP03; same as 4.1.20
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant full-length human Caspase 8 protein
Molecular Weight: 55 kDa
Positive Control: Jurkat cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Caspase 8 (FLICE) Ab-3 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Apoptosis | |
Recombinant full length human Caspase 8 protein | |
Primary |
8CSP03; same as 4.1.20 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG1 |