Learn More
CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments with Epredia™ CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
110.16 € - 275.40 €
Spezifikation
Antigen CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1
Klon UCHL-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12689056
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-112-P0
100 μL Concentrated 100ug/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12609066
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-112-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12699056
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-112-P1
500 μL Concentrated 100ug/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
226.00 €
210.01 € / 500 Mikroliter
Sparen 15.99 €
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12679056
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-112-P
1 mL Concentrated 100ug/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12649066
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-112-R7
7 mL Prediluted Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12659066
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-112-RQ
12 mL Ready-to-Use Prediluted Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD45RO (an isoform of leukocyte common antigen) is expressed on most thymocytes, monocytes, macrophages and granulocytes. It is not expressed on normal B lymphocytes. Intrathymic T cell maturation progresses from CD45RA-/CD45RO+ to CD45RA+/CD45RO-; while peripheral T cell maturation progresses from CD45RA+/CD45RO- to CD45RA-/CD45RO+.
Host Species: Mouse
Clone: UCHL-1
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Rhesus Monkey and Chimpanzee. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD45RO (T-Cell Marker) Ab-1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Interleukin-2-dependent human T lymphocytes
UCHL-1
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis