Learn More
Thrombospondin (TSP) Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results Epredia™ Thrombospondin (TSP) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
130.56 € - 848.00 €
Spezifikation
Antigen | Thrombospondin (TSP) Ab-4 |
---|---|
Klon | A6.1 |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12661397
|
Epredia
MS-421-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
472.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12671397
|
Epredia
MS-421-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
773.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12651397
|
Epredia
MS-421-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
429.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12631397
|
Epredia
MS-421-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
848.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12621397
|
Epredia
MS-421-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12641397
|
Epredia
MS-421-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12611397
|
Epredia
MS-421-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12621407
|
Epredia
MS-421-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Thrombospondin is a protein from platelet a-granules. It is secreted at sites of platelet activation and aggregation and is involved in the processes of chemotaxis, adhesion, proliferation and differentiation of leukocytes, fibroblasts, smooth muscle and endothelial cells.Host Species: Mouse
Clone: A6.1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Cow, Pig, Horse, Dog, Sheep, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: Collagen Type V-binding domain of TSP
Immunogen: Reduced and alkylated purified human TSP (fully denatured) from the supernatant of thrombin-activated platelets
Molecular Weight: ∽450kDa (nonreduced), 170 to 180kDa (reduced)
Positive Control: Tonsil or Placenta
Cellular Localization: Secretory granules, Golgi complex, endoplasmic reticulum, extracellular matrix
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native verified)
- Electron Microscopy
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Thrombospondin (TSP) Ab-4 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
Angiogenesis | |
Reduced and alkylated purified human TSP (fully denatured) from the supernatant of thrombin-activated platelets | |
Primary |
A6.1 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Bovine, Canine, Equine, Human, Mouse, Porcine, Rat, Sheep | |
IgG1 |