Learn More
Labconco™ Ersatzvorfilter
Ersatzvorfilter für den Einsatz in Protector Pulverabsaugstationen.
Marke: Labconco™ 3768901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Ersatzvorfilter für den Einsatz in Protector Pulverabsaugstationen.
Ersatz-Vorfilter zur Verwendung mit Labconco Protector Downdraft Powder Station Laborabzügen.Aus gefaltetem Papier.MERV 8-Bewertung.Spezifikation
Vorfilter | |
1 in. | |
0,5 kg | |
23,8 in. | |
2,5 cm | |
60,3 cm | |
45,1 cm | |
Partikel |
4 ft. große horizontale Purifier™ Reinluftwerkbänke und 6 ft. große horizontale Purifier™ Reinluftwerkbänke | |
1 lb. | |
20 bis 30 in. | |
17,8 in. | |
20 bis 30 x 16,5 x 1 in. (50,8 bis 76,2 x 41,9 x 2,5 cm) | |
50,8 bis 76,2 cm | |
Vorfilter |