missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Ersatzvorfilter für Protector Pulverabsaugstationen
Ersatzvorfilter für den Einsatz in Protector Pulverabsaugstationen.
31.05 € - 260.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15470412
|
Labconco™
3768901 |
4 ft. große horizontale Purifier™ Reinluftwerkbänke und 6 ft. große horizontale Purifier™ Reinluftwerkbänke |
31.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11781469
|
Labconco™
9067800 |
WaterPro RO-Stationen |
260.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Ersatzvorfilter für den Einsatz in Protector Pulverabsaugstationen.
Ersatz-Vorfilter zur Verwendung mit Labconco Protector Downdraft Powder Station Laborabzügen.Aus gefaltetem Papier.MERV 8-Bewertung.Spezifikation
Vorfilter | |
Vorfilter |