Learn More
Labconco™ Probenblöcke für RapidVap™ Vakuum- und N2-Evaporationssysteme
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10-ml-Röhrchen
170-ml-Röhrchen
23-ml-Röhrchen
50 ml-Szintillationsfläschchen
Anzahl Plätze:
26
48
69
110
Beschreibung
PTFE-beschichtete Aluminiumblöcke halten Glaswaren in RapidVap Vakuumverdampfungssystemen in Position. Für alle RapidVap Vakuumverdampfungssysteme ist ein Block erforderlich. Die Blöcke sind austauschbar. Kundenspezifische Blöcke für spezielle Glaswaren wie VOA-Fläschchen sind auf Anfrage erhältlich. Glaswaren erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
†Für Röhrchen bis zu der angegebenen maximalen Kapazität. Das tatsächliche Probenvolumen beträgt 66 bis 75 % der gesamten Röhrchenkapazität und hängt von der Röhrchenform, -höhe und der Vortexgeschwindigkeit ab.
‡Nur für Labconco Borosilikatröhrchen mit flachem Boden (siehe 16-315 und 78-79). Kann in RapidVap N2 Systemen auch Labconco Röhrchen mit Schaft verwenden (siehe 16-31573 bis -77 und16-317-17B, 17C).
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,51 in. |
Durchmesser (metrisch) | 1,3 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | RapidVap Vakuum- und N2-Verdampfungssystem |
Aufnahmevermögen | 10-ml-Röhrchen |
Material | PTFE-beschichtetes Aluminium |
Anzahl Plätze | 110 |
Typ | Block |
Volumen (metrisch) | 10 ml |
Gewicht (angloamerikanisch) | 8 lb |
Gewicht (metrisch) | 3,6 kg |