Learn More
Lanifibranor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490297
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490297 50 mg -
16464966 100 mg -
16423948 10 mg 10 Milligramm
16406667 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490297 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY104049
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanifibranor
CAS 927961-18-0
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H15ClN2O4S2
Menge 50 mg
Synonym IVA337
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (229.93 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CCCC(N1S(=O)(C2=CC=C3N=CSC3=C2)=O)=CC4=C1C=CC(Cl)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 434.92
Formelmasse 434.92
Reinheit (%) 98.41%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death