Learn More
β-Lapachone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485748
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485748 10 mg 10 Milligramm
16481907 50 mg -
16456226 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485748 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13555
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress β-Lapachone (ARQ-501;NSC-26326) is a naturally occurring O-naphthoquinone, acts as a topoisomerase I inhibitor, and induces apoptosis by inhibiting cell cycle progression.
β-Lapachone (ARQ-501
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Lapachone
CAS 4707-32-8
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14O3
Menge 10 mg
Synonym ARQ-501 NSC-26326
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (103.19 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 8.33 mg/mL (34.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2OC(C)(C)CC1)C(C3=C2C=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) 99.1%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death