Learn More
Lapatinib ditosylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461949
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16461949 1 g 1 Gramm
16431936 500 mg -
16454047 50 mg -
16427896 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16461949 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50898A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Lapatinib ditosylate (GW572016 ditosylate) is a potent inhibitor of the ErbB-2 and EGFR tyrosine kinase domains with IC50 values against purified EGFR and ErbB-2 of 10.2 and 9.8 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lapatinib ditosylate
CAS 388082-77-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C43H42ClFN4O10S3
Menge 1 g
Synonym GW572016 ditosylateGW2016 ditosylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (135.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3C(C(NC4=CC(Cl)=C(C=C4)OCC5=CC(F)=CC=C5)=NC=N3)=C2)O1)(C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O.O=S(C7=CC=C(C)C=C7)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 925.46
Formelmasse 925.46
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease