Learn More
Lazertinib, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Lazertinib (YH25448) is a potent, highly mutant-selective, blood-brain barrier permeable, orally available and irreversible third-generation EGFR tyrosine kinase inhibitor, and can be used in the research of non-small cell lung cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lazertinib |
| CAS | 1903008-80-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C30H34N8O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | YH25448 GNS-1480 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 9 mg/mL (16.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(N3N=C(C4=CC=CC=C4)C(CN(C)C)=C3)=N2)=C(OC)C=C1N5CCOCC5)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 554.64 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.