Learn More
Lck inhibitor 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486787 5 mg 5 Milligramm
16475056 100 mg -
16454088 10 mg -
16430447 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486787 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10644
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lck inhibitor 2 is a bis-anilinopyrimidine inhibitor of tyrosine kinases including LCK, BTK, LYN, SYK, and TXK. The IC50 values are 13nM, 9nM, 3nM, 26nM and 2nM for Lck, Btk, Lyn, Btk and Txk respectively
Lck inhibitor 2 is a bis-anilinopyrimidine inhibitor of tyrosine kinases including LCK, BTK, LYN, SYK, and TXK. The IC50 values are 13nM, 9nM, 3nM, 26nM and 2nM for Lck, Btk, Lyn, Btk and Txk respectively
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lck inhibitor 2
CAS 944795-06-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H17N5O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (59.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C)C(NC2=CC=NC(NC3=CC(C(N)=O)=CC=C3)=N2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 335.36
Formelmasse 335.36
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation