Learn More
LCTL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | LCTL |
---|---|
Konzentration | 0.47 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883075
|
Proteintech
24589-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873075
|
Proteintech
24589-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of family 1 glycosidases. Glycosidases are enzymes that hydrolyze glycosidic bonds and are classified into families based on primary amino acid sequence. Most members of family 1 have two conserved glutamic acid residues, which are required for enzymatic activity. The mouse ortholog of this protein has been characterized and has a domain structure of an N-terminal signal peptide, glycosidase domain, transmembrane domain, and a short cytoplasmic tail. It lacks one of the conserved glutamic acid residues important for catalysis, and its function remains to be determined. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
LCTL | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q6UWM7 | |
197021 | |
LCTL Fusion Protein Ag20220 | |
Primary | |
-20°C | |
LCTL |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KLG, KLPH, lactase like, Lactase like protein, LCTL | |
LCTL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |