Learn More
Buerkle™ Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 48 l
Der Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 48 l ist die ideale Lösung zum Abdecken von Buerkle™ LDPE Rechteckbehälter.
260.00 € - 505.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Behälterdeckel |
---|---|
Material | LDPE |
Form | Rechtwinklig |
Verschlusstyp | Deckel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10125903
|
Buerkle™
3440-0481 |
48-l-Behälter |
260.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11911471
|
Buerkle™
3440-4001 |
50-l-Behälter |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 48 l ist die ideale Lösung zum Abdecken von Buerkle™ LDPE Rechteckbehälter.
Spezifikation
Behälterdeckel | |
LDPE | |
Rechtwinklig | |
Deckel |