Learn More
Poulten & Graf GmbH LDPE-Stopfen
Poulten & Graf GmbH LDPE-Stopfen verwenden ein Dichtungsprofil, um den Hals eines Kolbens oder einer Flasche zu sichern.
Marke: Poulten & Graf GmbH 10144440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Polyethylen niedriger Dichte
- Mit Dichtungsprofil
- Gemäß DIN 12254
Spezifikation
PP-Stopfen | |
10 | |
Kolben und Flaschen | |
DIN 12254 |
TS 34/35 | |
PE (Polyethylen) | |
TS 34/35 |