Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Die Kautex™ Verschlüsse für Enghals-Spritzflaschen aus LPDE eignen sich für runde Enghalsflaschen der Serie 301 und der Serie 312. Die sind naturfarben und passen damit zur Flasche.
Marke: Kautex™ 2000075991
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00540kg
Beschreibung
- LDPE
- Naturfarben
- Rund
- Spritzflaschentyp
Spezifikation
Wash Bottle Closure | |
18 mm | |
LDPE |
100 mL Bottle | |
Naturfarben |