Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Die Kautex™ Verschlüsse für Enghals-Spritzflaschen aus LPDE eignen sich für runde Enghalsflaschen der Serie 301 und der Serie 312. Die sind naturfarben und passen damit zur Flasche.
1.45 € - 68.54 €
Spezifikation
Produkttyp | Waschflaschenverschluss |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Material | LDPE |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10359740
|
Kautex™
2000075992 |
200 ml-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15951431
|
Kautex™
2000075992 |
200 ml-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15941431
|
Kautex™
2000075991 |
100 mL Bottle |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10491151
|
Kautex™
2000075991 |
100 mL Bottle |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10018330
|
Kautex™
2000070618 |
250 ml-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10471151
|
Kautex™
2000075993 |
500 ml-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15961431
|
Kautex™
2000075993 |
500 ml-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10612421
|
Kautex™
2000070619 |
1000 ml-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10298430
|
Kautex™
2000075994 |
2000 ml-Flasche |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- LDPE
- Naturfarben
- Rund
- Spritzflaschentyp
Spezifikation
Waschflaschenverschluss | |
Naturfarben | |
LDPE |