Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Die Kautex™ Verschlüsse für Enghals-Spritzflaschen aus LPDE eignen sich für runde Enghalsflaschen der Serie 301 und der Serie 312. Die sind naturfarben und passen damit zur Flasche.
Marke: Kautex™ 2000070619
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00810kg
Beschreibung
- LDPE
- Naturfarben
- Rund
- Spritzflaschentyp
Spezifikation
Waschflaschenverschluss | |
28 mm | |
LDPE |
1000 ml-Flasche | |
Naturfarben |