Learn More
LED209, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16493827 50 mg 50 Milligramm
16417888 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16493827 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19748
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LED209 is a potent small molecule inhibitor of bacterial receptor QseC, is a potent prodrug that is highly selective for QseC.
LED209 is a potent small molecule inhibitor of bacterial receptor QseC, is a potent prodrug that is highly selective for QseC.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LED209
CAS 245342-14-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H17N3O2S2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 1 mg/mL (2.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.61 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(NC(NC2=CC=CC=C2)=S)C=C1)(NC3=CC=CC=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 383.49
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 95.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation