Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT
Die Optimierung der Transferbedingungen ist ein entscheidender Schritt in jedem Experiment, das das CRISPR/Cas9 System nutzt.
Marke:  Invitrogen™ A32829
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900383
  • 1544.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 13-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Die Optimierung der Transferbedingungen ist ein entscheidender Schritt in jedem Experiment, bei dem das CRISPR/Cas9 System verwendet wird.Die Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus gRNA gegen HPRT ist eine hocheffiziente gRNA, die in mehreren menschlichen Zelllinien validiert wurde und eine Editing-Effizienz von mehr als 80 % erreicht hat.Damit lassen sich schnell die idealen Transferbedingungen bestimmen, um eine maximale Editing-Effizienz im Zellmodell Ihrer Wahl zu erzielen.
Die Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positivkontroll-Lentivirus-gRNA gegen HPRT ist eine hocheffiziente gRNA, die in mehreren menschlichen Zelllinien validiert wurde und eine Editing-Effizienz von mehr als 80 % erreicht hat. Damit lassen sich schnell die idealen Transferbedingungen bestimmen, um eine maximale Editing-Effizienz im Zellmodell Ihrer Wahl zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Lentivirale Transduktion
U6
Trockeneis
1 ml
LENTIARRAY™
Lentiviral
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (–68 °C bis –85 °C).
Human
96-Well-Platte
gRNA
Positivkontrolle
CRISPR-Gen-Knockout
Positivkontrolle