missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leonurine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16499078
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16499078 10 mg 10 Milligramm
16484877 50 mg -
16443896 25 mg -
16439136 100 mg -
16421498 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16499078 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0741A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Leonurine hydrochloride is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.

Leonurine hydrochloride is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Leonurine hydrochloride
CAS 24735-18-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H22ClN3O5
Menge 10 mg
Synonym SCM-198 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (89.13 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (14.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCNC(N)=N)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 347.79
Formelmasse 347.79
Reinheit (%) 99.69%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.