Learn More
Leonurine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489078 10 mg 10 Milligramm
16474877 50 mg 50 Milligramm
16433896 25 mg -
16429136 100 mg -
16411498 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489078 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0741
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Leonurine is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.
Leonurine is an alkaloid isolated from Herba leonuri, with anti-oxidative and anti-inflammatory.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leonurine
CAS 24697-74-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H21N3O5
Menge 10 mg
Synonym SCM-198
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (107.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(OCCCCNC(N)=N)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 311.33
Formelmasse 311.33
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation