Learn More
Lersivirine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16416018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16416018 10 mg 10 Milligramm
16466426 100 mg 100 Milligramm
16458627 5 mg -
16432157 50 mg 50 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16416018
Marke: Medchem Express HY14267
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI; IC50=119 nM) with excellent efficacy against NNRTI-resistant viruses. Lersivirine exhibits potent antiretroviral activity against wild-type HIV virus and clinically relevant NNRTI-resistant strains.
Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lersivirine
CAS 473921-12-9
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18N4O2
Menge 10 mg
Synonym UK-453061
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (161.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC1=NN(CCO)C(CC)=C1OC2=CC(C#N)=CC(C#N)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 310.35
Formelmasse 310.35
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus