missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lersivirine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466426
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16466426 100 mg 100 Milligramm
16458627 5 mg -
16432157 50 mg 50 Milligramm
16416018 10 mg 10 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16466426

Marke: Medchem Express HY14267

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI; IC50=119 nM) with excellent efficacy against NNRTI-resistant viruses. Lersivirine exhibits potent antiretroviral activity against wild-type HIV virus and clinically relevant NNRTI-resistant strains.

Lersivirine (UK-453061) is potent and selective non-nucleoside reverse transcription inhibitor (NNRTI

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lersivirine
CAS 473921-12-9
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18N4O2
Menge 100 mg
Synonym UK-453061
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (161.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC1=NN(CCO)C(CC)=C1OC2=CC(C#N)=CC(C#N)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 310.35
Formelmasse 310.35
Reinheit (%) 98.33%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.