Learn More
Macherey-Nagel™ LiChrospher™ 100 RP 8 ec Säule für die analytische HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 728028.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Analytical Column | |
4 mm | |
Acetonitrile/water | |
100 Å | |
Acetonitrile/water | |
C8 | |
12.5% | |
Yes | |
Analytical Column |
Octyl | |
125 mm | |
5 μm | |
1 Pk. | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
HPLC |