Learn More
Macherey-Nagel™ LiChrospher™ 100 RP 8 ec Säule für die analytische HPLC
344.00 € - 524.57 €
Spezifikation
Säulenformat | Analytical Column |
---|---|
Quervernetzt | Octyl |
Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitrile/water |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 100 Å |
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Price | Quantity & Availability | ||||
10680922
|
Macherey-Nagel™
728029.20 |
2 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10328601
|
Macherey-Nagel™
728028.46 |
4.6 mm | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10706152
|
Macherey-Nagel™
728029.30 |
3 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10134471
|
Macherey-Nagel™
728030.46 |
4.6 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10124471
|
Macherey-Nagel™
728029.46 |
4.6 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10135141
|
Macherey-Nagel™
728028.40 |
4 mm | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10003081
|
Macherey-Nagel™
728029.40 |
4 mm | 250 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Specifications
Analytical Column | |
Acetonitrile/water | |
100 Å | |
Acetonitrile/water | |
C8 | |
12.5% | |
Yes | |
Analytical Column |
Octyl | |
5 μm | |
1 Pk. | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
HPLC |