missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lifirafenib, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200097312
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16497556

Marke: Medchem Express HY18957

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lifirafenib (BGB-283) is a novel and potent Raf Kinase and EGFR inhibitor with IC50 values of 23 and 29 nM for recombinant BRafV600E and EGFR, respectively.

Lifirafenib (BGB-283) is a novel and potent Raf Kinase and EGFR inhibitor with IC50 values of 23 and 29 nM for recombinant BRafV600E and EGFR, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lifirafenib
CAS 1446090-79-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H17F3N4O3
Menge 100 mg
Synonym BGB-283
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (209.02 mM)
SMILES O=C1NC2=NC=CC(OC3=CC=C(O[C@@]4([H])[C@]5([H])[C@@H]4C6=NC7=CC=C(C(F)(F)F)C=C7N6)C5=C3)=C2CC1
Molekulargewicht (g/mol) 478.42
Formelmasse 478.42
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt